missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

L-Histidin-Monohydrochlorid-Monohydrat, MP Biomedicals

Artikelnummer. 11344429 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11344429 500 g -
11324429 25 g -
11334429 100 g -
11354429 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11344429 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210195790
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chemische Identifikatoren

CAS 5934-29-2
Summenformel C6H12ClN3O3
Molekulargewicht (g/mol) 209.63
MDL-Nummer MFCD00151027
InChI-Schlüssel CMXXUDSWGMGYLZ-XRIGFGBMSA-N
Synonym l-histidine hydrochloride hydrate, l-histidine hydrochloride monohydrate, s-2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoic acid hydrochloride hydrate, h-his-oh.hcl.h2o, l-histidine monohydrochloride monohydrate, l-histidine, monohydrochloride, monohydrate, l-histidin hydrate hydrochloride, histidine, monohydrochloride, monohydrate, l, h-his-ohhclh2o, l-histidine, hydrochloride, monohydrate
PubChem CID 165377
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-3-(1H-imidazol-4-yl)propansäurehydrat-Hydrochlorid
SMILES O.Cl.N[C@@H](CC1=CNC=N1)C(O)=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material L-Histidine Monohydrochloride Monohydrate
Farbe Weiß
Menge 500 g
Formelmasse 209.6
Physikalische Form Pulver
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.