Learn More
L-Histidin-Monohydrochlorid-Monohydrat, Zellkulturreagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15410197
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Gramm
100 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15410197 100 g 100 Gramm
15400197 10 g 10 Gramm
15420197 500 g 500 Gramm
15430197 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15410197 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J61465.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.32 CHF
    94.65 CHF / 100 Gramm
    Sparen 23.67 CHF
    20% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5934-29-2 | C6H12ClN3O3 | 209.63 g/mol
L-Histidine is used in cell culture media formulations used in biomanufacturing. L-Histidine has been used to study cultures of the human T-lymphoblastic leukemia cell line MOLT-4 to study modulation of apoptosis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-Histidin wird in Zellkulturmedienformulierungen für die Bioverarbeitung verwendet. L-Histidin wurde zur Untersuchung von Kulturen der humanen T-lymphoblastischen Leukämie-Zelllinie MOLT-4 zur Untersuchung der Modulation der Apoptose verwendet.
Löslichkeit
Frei löslich in Alkalien
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5934-29-2
Summenformel C6H12ClN3O3
Molekulargewicht (g/mol) 209.63
MDL-Nummer MFCD00151027
InChI-Schlüssel CMXXUDSWGMGYLZ-XRIGFGBMSA-N
Synonym l-histidine hydrochloride hydrate, l-histidine hydrochloride monohydrate, s-2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoic acid hydrochloride hydrate, h-his-oh.hcl.h2o, l-histidine monohydrochloride monohydrate, l-histidine, monohydrochloride, monohydrate, l-histidin hydrate hydrochloride, histidine, monohydrochloride, monohydrate, l, h-his-ohhclh2o, l-histidine, hydrochloride, monohydrate
PubChem CID 165377
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-3-(1H-Imidazol-5-yl)propansäurehydrat-Hydrochlorid
SMILES O.Cl.N[C@@H](CC1=CNC=N1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Histidine monohydrochloride monohydrate
Schmelzpunkt ∽240°C (decomposition)
Farbe Weiß
Beilstein 4168261
Merck Index 14,4720
Löslichkeitsinformationen Freely soluble in water
Menge 100 g
Formelmasse 209.63 (191.62 Anhydrous)
Optische Drehung +10° (c=5 in 5N HCl)
Güte Zellkulturreagenz
Physikalische Form Pulver