Learn More
L-Histidin-Monohydrochlorid-Monohydrat, ≥ 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15885158 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15885158 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
15805308 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15885158 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. J17080.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 5934-29-2
Summenformel C6H12ClN3O3
Molekulargewicht (g/mol) 209.63
MDL-Nummer MFCD00151027
InChI-Schlüssel CMXXUDSWGMGYLZ-XRIGFGBMSA-N
Synonym l-histidine hydrochloride hydrate, l-histidine hydrochloride monohydrate, s-2-amino-3-1 h-imidazol-4-yl propanoic acid hydrochloride hydrate, h-his-oh.hcl.H2O, l-histidine monohydrochloride monohydrate, l-histidine, monohydrochloride, monohydrate, l-histidin hydrate hydrochloride, histidine, monohydrochloride, monohydrate, l, h-his-ohhclh2o, l-histidine, hydrochloride, monohydrate
PubChem CID 165377
IUPAC-Name (2 S)-2-Amino-3-(1 H-imidazol-5-yl)Propansäure;Hydrat;Hydrochlorid
SMILES O.Cl.N[C@@H](CC1=CNC=N1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Histidine Monohydrochloride
Schmelzpunkt ∼240°C (decomposition)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (C3H3N2)CH2CH(NH2)COOH.HCl.H2O
Beilstein 4168261
Menge 100 g
Formelmasse 209.63
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Kristallpulver