Learn More
L-Histidinmethylesterdihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30394927
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30394927 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30394927 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH45602010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Histidine Methyl Ester Dihydrochloride
CAS 7389-87-9
Summenformel C7H11N3O2 . 2(HCl)
Menge 10 g
Synonym Histidine Methyl Ester Dihydrochloride, (S)-Histidine Methyl Ester Dihydrochloride, Methyl L-Histidinate Dihydrochloride, NSC 522221
InChI-Formel InChI=1S/C7H11N3O2.2ClH/c1-12-7(11)6(8)2-5-3-9-4-10-5;;/h3-4,6H,2,8H2,1H3,(H,9,10);2*1H/t6-;;/m0../s1
SMILES Cl.Cl.COC(=O)[C@@H](N)Cc1c[nH]cn1
IUPAC-Name Methyl-(2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-4-yl)propanoat;dihydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 242.1
Formelmasse 241.0385