Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(+)-Histidin-Methyl-Ester-Dihydrochlorid, 97 %
Artikelnummer. 10118043 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10118043 5 g Glasflasche 5 Gramm
10265060 25 g Glasflasche 25 Gramm
10520391 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10118043 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 120820050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7389-87-9 | C7H11ClN3O2 | 204.63 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7389-87-9
Summenformel C7H11ClN3O2
Molekulargewicht (g/mol) 204.63
MDL-Nummer MFCD00012701
InChI-Schlüssel VXXIPPPPKNWFLK-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-histidine methyl ester dihydrochloride, h-his-ome.2hcl, methyl l-histidinate dihydrochloride, l-histidine, methyl ester, dihydrochloride, s-methyl 2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoate dihydrochloride, l-+-histidine methyl ester dihydrochloride, methyl 2s-2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoate dihydrochloride, methyl 2s-2-amino-3-3h-imidazol-4-yl propanoate dihydrochloride, histidine methyl ester dihydrochloride, c7h11n3o2.2hcl
PubChem CID 2723645
IUPAC-Name methyl 2-amino-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoate hydrochloridyl
SMILES [Cl].COC(=O)C(N)CC1=CN=CN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L(+)-Histidine methyl ester dihydrochloride
Namenshinweis 97%
Schmelzpunkt 207.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 25, 515
Spezifischer Drehzustand +15° (24°C c=1,MeOH)
Spezifische Drehung + 15.00
Formelmasse 242.11
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L(+)-Histidine methyl ester dihydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.