Learn More
L-Histidine Hydrochloride Monohydrate (White Crystals or Crystalline Powder), Fisher BioReagents
Alle ansehen Fisherbrand Traceable ProdukteBeschreibung
L-Histidine Hydrochloride is suitable for use in tissue culture systems or as an amino acid standard.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-Histidine Hydrochloride Monohydrate |
| Ammonium | 0.02% max. |
| CAS | 5934-29-2 |
| Arsen (As) | 1ppm max. |
| pH | 3.0 to 5.0 |
| Farbe | Weiß |
| Chlorid | 18.22 to 18.68 |
| Schwermetalle (als Pb) | 10ppm max. |
| Identifizierung | Pass Test |
| Verlust bei Trocknung | 0.2% max. |
| Mehr anzeigen |