Learn More
Melford L-Histidin HCl
Artikelnummer. 30018347
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018347 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30018347 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. H750801000.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
L-Histidinhydrochlorid-Monohydrat ist eine Verbindung, die häufig in der lebenswissenschaftlichen Forschung, insbesondere in der Biochemie und Molekularbiologie, verwendet wird.
L-Histidinhydrochlorid-Monohydrat ist eine Verbindung, die häufig in der lebenswissenschaftlichen Forschung, insbesondere in der Biochemie und Molekularbiologie, verwendet wird. Es handelt sich um das Hydrochloridsalz von L-Histidin, einer essentiellen Aminosäure, die eine entscheidende Rolle bei der Proteinsynthese, der Enzymkatalyse und der Neurotransmitterregulation spielt. Der Monohydrat-Aspekt deutet darauf hin, dass es pro Molekül der Verbindung ein Wassermolekül enthält.
In der Forschung wird L-Histidinhydrochlorid-Monohydrat häufig in Zellkulturmedien zur Unterstützung des Zellwachstums und der Zelllebensfähigkeit sowie bei Proteinreinigungs- und Kristallisationsprozessen eingesetzt.
Durch seine Verfügbarkeit in einer stabilen, kristallinen Form ist es wertvoll für die experimentelle Reproduzierbarkeit und Genauigkeit bei verschiedenen biologischen Tests und Untersuchungen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Histidine HCl
CAS 5934-29-2
Summenformel C6H9N3O2-HCl-H20
Menge 1 kg