Learn More
L-Histidin, Zellkultur-Reagenz, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15405339
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Gramm
100 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15405339 10 g 10 Gramm
15415339 100 g 100 Gramm
15425339 500 g 500 Gramm
15435339 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15405339 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J63065.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71-00-1
Summenformel C6H9N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 155.16
MDL-Nummer MFCD00064315
InChI-Schlüssel HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-histidine, histidine, h-his-oh, glyoxaline-5-alanine, anti-rheuma, l---histidine, istidina, s-histidine, l-histidin
PubChem CID 6274
ChEBI CHEBI:15971
SMILES NC(CC1=CN=CN1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Histidine
Schmelzpunkt ∽281°C (decomposition)
pH 7.0 to 8
Farbe Weiß
Beilstein 84088
Merck Index 14,4720
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-3-(1H-imidazol-5-yl)propansäure
Menge 10 g
Geruch Odorless
Formelmasse 155.16
Optische Drehung −39° (c=5 in Water)
Güte Zellkulturreagenz
Physikalische Form Pulver