Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Histidin, 98+%
Artikelnummer. 11438613
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11438613 500 g 500 Gramm
11418613 25 g -
11428613 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11438613 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. A10413.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    374.13 CHF
    334.65 CHF / 500 Gramm
    Sparen 39.48 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 71-00-1 | C6H9N3O2 | 155.16 g/mol
L-Histidine acts as a precursor to histamine and a component of carnosine. It is also used in medicine, feed additive, biochemical research, dietary supplement. It is used in a nutrition enhancer, is the amino acid fluid infusion. It can be used in the treatment of gastric ulcer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-Histidin wirkt als Histamin-Vorläufer und als Bestandteil von Carnosin. Wird auch in der Medizin, in Futtermittelzusatzstoffen, in der biochemischen Forschung und in Nahrungsergänzungsmitteln verwendet. Wird zur Ernährungsergänzung verwendet, ist die Aminosäure-Flüssigkeitsinfusion. Kann zur Behandlung von Magengeschwüren verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (15 mg/ml bei 20 °C).
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 71-00-1
Summenformel C6H9N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 155.16
MDL-Nummer MFCD00064315
InChI-Schlüssel HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-histidine, histidine, h-his-oh, glyoxaline-5-alanine, anti-rheuma, l---histidine, istidina, s-histidine, l-histidin
PubChem CID 6274
ChEBI CHEBI:15971
SMILES NC(CC1=CN=CN1)C(O)=O
Specifications
Chemischer Name oder Material L-Histidine
Schmelzpunkt ∼281°C (decomposition)
pH 7.0 to 8
Prozentgehaltsbereich >98%
Beilstein 4673585
Merck Index 14,4720
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (15mg/ml at 20°C).
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-3-(1H-imidazol-5-yl)propansäure
Menge 500 g
Geruch Geruchsneutral
Formelmasse 155.16
Optische Drehung −39° (c=5 in water)
Reinheit (%) ≥98%