Learn More
L-Gulonsäure-1,4-lacton, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15448499
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15448499 25 g 25 Gramm
15438499 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15448499 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J66934.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1128-23-0 | C6H10O6 | 178.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1128-23-0
Summenformel C6H10O6
Molekulargewicht (g/mol) 178.14
MDL-Nummer MFCD00064331
InChI-Schlüssel SXZYCXMUPBBULW-SKNVOMKLSA-N
Synonym l-gulonolactone, l-gulono-1,4-lactone, l-gulonic acid gamma-lactone, 3s,4r,5r-5-s-1,2-dihydroxyethyl-3,4-dihydroxydihydrofuran-2 3h-one, l-gulono-gamma-lactone, gamma-gulonolactone, l-gulonic gamma-lactone, l-+-gulono-1,4-lactone, l +-gulonic acid gamma-lactone, l-+-gulonic acid gamma-lactone
PubChem CID 439373
ChEBI CHEBI:17587
IUPAC-Name (3S,4R,5R)-5-[(1S)-1,2-Dihydroxyethyl]-3,4-Dihydroxyoxolan-2-on
SMILES C(C(C1C(C(C(=O)O1)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Gulonic acid-1,4-lactone
Schmelzpunkt 184°C to 190°C
Farbe Weiß
Menge 25 g
Beilstein 83002
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Optische Drehung +54.5° (c=4 in Water)
Formelmasse 178.14
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver