Learn More
L(-)-Glutathion, oxidiert, Hydrat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10697744 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10697744 25 g Glasflasche 25 Gramm
10022001 1 g Glasflasche 1 Gramm
10683342 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10697744 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 343840250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 27025-41-8 | C20H32N6O12S2 | 612.63 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27025-41-8
Summenformel C20H32N6O12S2
Molekulargewicht (g/mol) 612.63
MDL-Nummer MFCD00150701
InChI-Schlüssel YPZRWBKMTBYPTK-IOKZUGQQNA-N
Synonym oxiglutatione, glutathione disulfide, gssg, oxidized glutathione, glutathione disulphide, glutathione-ssg, l-glutathione oxidized, oxigluthione, glutathone disulfide, glutathione oxidized
PubChem CID 65359
ChEBI CHEBI:17858
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-5-[[(2R)-3-[[(2R)-2-[[(4S)-4-amino-4-carboxybutanoyl]amino]-3-(carboxymethylamino)-3-oxopropyl]disulfanyl]-1-(carboxymethylamino)-1-oxopropan-2-yl]amino]-5-oxopentansäure
SMILES N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L(-)-Glutathione, oxidized hydrate
Schmelzpunkt 178.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Merck Index 15, 4511
Spezifischer Drehzustand − 99.00 (20.00°C c=4,water)
Spezifische Drehung -92° to -106° (20°C, 589nm) (c=2, H2O)
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in most common organic solvents
Formelmasse 612.64
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle