Learn More
Melford L-Glutathione
Artikelnummer. 30018279
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018279 5 g 5 Gramm
30018278 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018279 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. G220105.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
  • CAS Number: 70-18-8
  • Molecular Formula: C10H17N3O6S
  • Molecular Weight: 307.3
Spezifikation
CAS 70-18-8
Menge 5 g