Learn More
L-Glutamin, USP Grad, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11408382 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11408382 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11408382 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219960890
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    403.00 CHF
    383.02 CHF / 500 Gramm
    Sparen 19.98 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 56-85-9 | C5H10N2O3 | 146.15 g/mol
Chemische Identifikatoren
CAS 56-85-9
Summenformel C5H10N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 146.15
MDL-Nummer MFCD00008044
InChI-Schlüssel ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Synonym (S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid; L-Glutamic acid 5-amide
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-4-carbamoylbutansäure
SMILES N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Glutamine, USP
Schmelzpunkt 185,5 °C
pH 5 bis 6 (bei 14,6 g/L, 25 °C)
Farbe Weiß
Beilstein 1723797
Dichte 1,364 g/cm3
Menge 500 g
Optische Drehung (40 mg/ml wässr. Lsg. (bei 20 °C) +6,3° bis +7,3°)
Güte USP
Physikalische Form Pulver
Nur für Forschungszwecke oder zur weiteren Herstellung, nicht für den direkten menschlichen Gebrauch.