Learn More
L-Glutamin, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™
Artikelnummer. 12694725
Change view
Click to view available options
Menge:
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
12694725 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12694725 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 207806
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Glutamin
CAS 56-85-9
Summenformel C5H10N2O3
Verpackung Poly-Flasche
MDL-Nummer MFCD00008044
Synonym L-Glutamin, Glutamin, L-+-Glutamin, Glutaminsäureamid, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid
InChI-Schlüssel ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
SMILES N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
IUPAC-Name (2S)-2,5-diamino-5-Oxopentansäure
Molekulargewicht (g/mol) 146.15
Menge 1 kg
PubChem CID 5961
ChEBI CHEBI:18050
Formelmasse 146.15
Güte FCC/USP