Learn More
L(+)-Glutamin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15239295 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15239295 250 g 250 Gramm
15229295 50 g 50 Gramm
15219295 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15239295 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 386032500
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
CAS: 56-85-9 | C5H10N2O3 | 146.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-85-9
Summenformel C5H10N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 146.15
MDL-Nummer MFCD00008044
InChI-Schlüssel ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Synonym l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid
PubChem CID 5961
ChEBI CHEBI:18050
IUPAC-Name (2S)-2,5-diamino-5-Oxopentansäure
SMILES N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L(+)-Glutamine
Schmelzpunkt 185.0°C
Strukturformel H2NCOCH2CH2CH(NH2)CO2H
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 35g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in methanol, ethanol, ether,, benzene, acetone, ethyl acetate, chloroform, soluble in mineral acids, soluble in ethanol: 46 μg/100mL (25°C), soluble in methanol: 3.5 mg/100mL (2
Menge 250 g
Formelmasse 146.15