Learn More
L-Glutamin-tert-Butylesterhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30388882
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30388882 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30388882 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG5970705G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Glutamine tert-Butyl Ester Hydrochloride
CAS 39741-62-3
Summenformel C9H19ClN2O3
Menge 5 g
Synonym L-Glutamine 1,1-Dimethylethyl Ester Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C9H18N2O3.ClH/c1-9(2,3)14-8(13)6(10)4-5-7(11)12;/h6H,4-5,10H2,1-3H3,(H2,11,12);1H/t6-;/m0./s1
SMILES O=C(OC(C)(C)C)[C@@H](N)CCC(N)=O.Cl
IUPAC-Name tert-Butyl-L-Glutaminathydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 238.71
Formelmasse 238.11