Learn More
L-Glutamin, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11394249 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11394249 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11394249 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210180691
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    562.00 CHF
    535.24 CHF / 1 Kilogramm
    Sparen 26.76 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreines Pulver für den Einsatz in Forschungsanwendungen.
  • L-Glutamin ist eine essentielle Aminosäure, die den Zellen in Kultur als wichtigste Energiequelle dient
  • L-Glutamin wird einem Kulturmedium für eine optimale Zellleistung hinzugefügt
  • Die Verwendung von Glutamin unter Kohlenstoffmangel-Bedingungen in kultivierten Saccharomyces cerevisiae und seine Beziehung zur zytoplasmatischen Kompartimentierung des transkriptionellen Aktivators Gln3 wurde untersucht
  • Der Nutzen von Glutamin zur Erforschung der a-Ketoisocaproat-Oxidation wurde in kultivierten Ratten-Inselzellen untersucht
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-GLUTAMIN
Schmelzpunkt 185 °C (Literatur)
CAS 56-85-9
Farbe Weiß
Summenformel C5H10N2O3
Strukturformel C5H10N2O3
MDL-Nummer MFCD00008044
Synonym L-Glutamin, Glutamin, L-+-Glutamin, Glutaminsäureamid, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich.
InChI-Schlüssel ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
SMILES N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
IUPAC-Name (2S)-2,5-diamino-5-Oxopentansäure
Molekulargewicht (g/mol) 146.15
Menge 1 kg
PubChem CID 5961
ChEBI CHEBI:18050
Formelmasse 146.1
Reinheit (%) ≥ 99 %
Physikalische Form Kristallpulver