Learn More
L-Glutamin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 17807496 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17807496 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17807496 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210180625
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.10 CHF
    35.35 CHF / 25 Gramm
    Sparen 1.75 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ist an der Säure-Basen-Regulation in vivo beteiligt. L-Glutamin, MP Biomedicals ist ein entscheidender Bestandteil von Kulturmedien und dient als wichtige Energiequelle für Zellen in der Kultur. Es handelt sich um das ungeladene, amidierte Analogon der L-Glutaminsäure, einer wichtigen Aminosäure für
L-Glutamin ist sowohl als Trockenpulver als auch als gefrorene Lösung sehr stabil. In flüssigen Medien oder Stammlösungen wird L-Glutamin jedoch relativ schnell abgebaut. Für eine optimale Zellleistung ist in der Regel eine Zugabe von L-Glutamin zum Medium vor der Verwendung erforderlich.
  • Für eine optimale Zellleistung in der Kultur wird L-Glutamin hinzugefügt.
  • Die Nutzung von Glutamin unter Kohlenstoffmangelbedingungen durch kultivierte Saccharomyces cerevisiae und deren Zusammenhang mit der zytoplasmatischen Kompartimentierung des Transkriptionsaktivators Gln3 wurden untersucht.
  • Der Nutzen von Glutamin zur Erforschung der a-Ketoisocaproat-Oxidation wurde in kultivierten Ratten-Inselzellen untersucht
Spezifikation
CAS 56-85-9
Summenformel C5H10N2O3
MDL-Nummer MFCD00008044
Synonym l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich.
InChI-Schlüssel ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
SMILES N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-4-carbamoylbutansäure
Molekulargewicht (g/mol) 146.15
Menge 25 g
PubChem CID 5961
ChEBI CHEBI:18050
Formelmasse 146.1
Reinheit (%) ≥ 99 %
Physikalische Form Kristallpulver