Learn More
L-Glutamin, Mikromol™
Artikelnummer. 17969454
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17969454 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17969454 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0169.000250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
L-Glutamin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Glutamine
CAS 56-85-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile L-Glutamine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C5 H10 N2 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym L-Glutamine, (2S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic Acid, Aspartic Acid Imp. F (Pharmeuropa), 2-Aminoglutaramic acid, Acustasin, Aesgen 14, Cebrogen, Glumin, Glumin (amino acid), Glutamic acid 5-amide, Glutamic acid amide, Glutamine, L-(+)-Glutamine, L-2-Aminoglutaramidic acid, Levoglutamide, NSC 27421, (S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid, Saforis, Stimulina, L-Glutamic acid gamma-amide, gamma-Glutamine, Asparagine Monohydrate Impurity E, Aspartic Acid Impurity F, Magnesium Aspartate Dihydrate Impurity G, Asparagine Impurity E, Magnesium Aspartate Impurity G
InChI-Formel InChI=1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
SMILES N[C@@H](CCC(=O)N)C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-2,5-diamino-5-Oxopentansäure
Molekulargewicht (g/mol) 146.14
Menge 250 mg
Formelmasse 146,0691 g/mol