Learn More
L-Glutamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11492277
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11492277 250 g -
11482277 50 g 50 Gramm
11472277 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11492277 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14201.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.54 CHF
    103.65 CHF / 250 Gramm
    Sparen 25.89 CHF
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beteiligt an vielen Stoffwechselprozessen und reguliert den Säure-Basen-Haushalt in der Niere. Sie ist eine wichtige Aminosäure für die Aufnahme von Ammoniumionen in Biomoleküle. Sie ist ein wichtiger Bestandteil von Kulturmedien, der als wichtigste Energiequelle für Zellen in der Kultur dient.
L-Glutamine is involved in many metabolic processes and regulates acid-base balance in the kidney. It is an important amino acid for the incorporation of ammonium ions into biomolecules. It is a vital component of culture media that serves as a major energy source for cells in culture. As a component in oral supplementation, it is useful for patients who have advanced stages of cancer to reverse cachexia (i.e. muscle wasting). It is also used for attention deficit-hyperactivity disorder (ADHD), a urinary condition called cystinuria, sickle cell anemia and for alcohol withdrawal support. It finds applications in patients with HIV (AIDS) to prevent weight loss.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-Glutamin ist an vielen Stoffwechselprozessen beteiligt und reguliert das Säure-Basen-Gleichgewicht in der Niere. Sie ist eine wichtige Aminosäure für die Aufnahme von Ammoniumionen in Biomoleküle. Sie ist ein wichtiger Bestandteil von Kulturmedien, der als wichtigste Energiequelle für Zellen in der Kultur dient. Als Bestandteil der oralen Supplementierung ist es nützlich für Patienten, die fortgeschrittene Stadien des Krebses haben, um die Kachexie umzukehren (d. h. Muskelverschwendung). Sie wird auch für Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS), eine Harnwegserkrankung namens Cystinurie, Sichelzellenanämie und zur Unterstützung des Alkoholentzuges verwendet. Es findet Anwendungen bei Patienten mit HIV (AIDS), um Gewichtsverlust zu verhindern.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Dimethylsulfoxid und Ethanol. Unlöslich in Methanol, Äther, Benzol, Aceton, Ethylacetat und Chloroform.
Hinweise
Feuchtigkeits- und lichtempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unverträglich mit Feuchtigkeit und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-85-9
Summenformel C5H10N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 146.15
MDL-Nummer MFCD00008044
InChI-Schlüssel ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Synonym l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid
PubChem CID 5961
ChEBI CHEBI:18050
SMILES N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Glutamine
Schmelzpunkt 185°C (decomposition)
Verpackung Kunststoffflasche
Beilstein 1723797
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,dimethyl sulfoxide and ethanol. Insoluble in methanol,ether,benzene,acetone,ethyl acetate and chloroform.
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-4-carbamoylbutansäure
Menge 250 g
Formelmasse 146.15
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver