Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(+)-Glutamin, 99 %
Artikelnummer. p-138533 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10376840
Marke: Thermo Scientific Chemicals 119951000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 56-85-9 | C5H10N2O3 | 146.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-85-9
Summenformel C5H10N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 146.15
MDL-Nummer MFCD00008044
InChI-Schlüssel ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Synonym l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid
PubChem CID 5961
ChEBI CHEBI:18050
IUPAC-Name (2S)-2,5-diamino-5-Oxopentansäure
SMILES N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L(+)-Glutamine
Schmelzpunkt 185.0°C
Namenshinweis 99%
pH 4 to 6 (2.5% soln. at 25°C)
Farbe Weiß
Chlor (Cl) 200ppm max.
Schwermetalle (als Pb) 10ppm max.
Infrarotspektrum Echt
Eisen (Fe) 10ppm max.
Prozentgehaltsbereich 99%
Verlust bei Trocknung 0.2% max. (105°C, 3 hrs)
Sonstige Aminosäuren 0.5% max. (TLC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel H2NCOCH2CH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 04, 491
Spezifische Drehung +31.5° to +33° (20°C, 589nm) (c=10, 2N HCl)
Sulfat 200ppm max.
Merck Index 15, 4507
Transmission 95% min. (c=10, 2N HCl, 430nm) 1cm cell
Sulfatasche 0.1% max.
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 35g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in methanol, ethanol, ether,, benzene, acetone, ethyl acetate, chloroform, soluble in mineral acids, soluble in ethanol: 46 μg/100mL (25°C), soluble in methanol: 3.5 mg/100mL (2
Menge 100 g
Formelmasse 146.15
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver oder Kristalle