Learn More
L-Glutamin, 99 bis 100%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 17867496 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17867496 100 g 100 Gramm
17827496 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17867496 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210180680
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.25 CHF
    71.69 CHF / 100 Gramm
    Sparen 3.56 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 56-85-9 | C5H10N2O3 | 146.15 g/mol
Chemische Identifikatoren
CAS 56-85-9
Summenformel C5H10N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 146.15
MDL-Nummer MFCD00008044
InChI-Schlüssel ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Synonym l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid
PubChem CID 5961
ChEBI CHEBI:18050
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-4-carbamoylbutansäure
SMILES N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Glutamine
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 99 bis 100 %
Menge 100 g
Formelmasse 146.1
Physikalische Form Pulver