Learn More
L-Glutamin, ≥ 98.5 %, UltraPure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15895148 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
250 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15895148 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
15875148 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
15885148 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
15875288 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15895148 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. J16285.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 56-85-9 | C5H10N2O3 | 146.146 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-85-9
Summenformel C5H10N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 146.146
MDL-Nummer MFCD00008044
InChI-Schlüssel ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Synonym l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid
PubChem CID 5961
ChEBI CHEBI:18050
IUPAC-Name (2 S)-2,5-Diamino-5-Oxopentansäure
SMILES C(CC(=O)N)C(C(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Glutamine
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel H2NCOCH2CH2CH(NH2)COOH
Beilstein 1723797
Menge 500 g
Formelmasse 146.14
Reinheit (%) ≥98.5%
Physikalische Form Kristallpulver