Learn More
L-Glutaminsäure-Mononatriumsalz, TRC
Artikelnummer. 30408278
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30408278 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30408278 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG597123100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Glutamic Acid Monosodium Salt
CAS 142-47-2
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C5H8NNaO4
Menge 100 g
Synonym Accent, Accent (Food Additive), Ancoma, Chinese Seasoning, E 621, Glutacyl, Glutalin, Glutamate Sodium, Glutamic Acid Monosodium Salt, Glutavene, L-Glutamic Acid Sodium Salt, L-Monosodium Glutamate, MSG, MSG (Food Additive), Monosodium L-Glutamate, Monosodium Glutamate, NSC 135529, RL 50, Sodium L-Glutamate, Sodium Glutamate, Sodium Hydrogen Glutamate, Sodium Monoglutamate, Vetsin, Zest
InChI-Formel InChI=1S/C5H9NO4.Na/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);/q;+1/p-1/t3-;/m0./s1
SMILES [Na+].N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)[O-]
IUPAC-Name Natrium;(2S)-2-Amino-5-Hydroxy-5-Oxopentanoat
Molekulargewicht (g/mol) 169.11
Formelmasse 169.0351
Reinheit (%) >95