Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(+)-Glutaminsäure Mononatriumsalz Monohydrat, 99 %
Artikelnummer. 10237543 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
2.50 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10237543 10 kg Kunststoff-Fass 10 Kilogramm
10265390 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10142770 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10237543 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 119940100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
CAS: 6106-04-03 | C5H8NNaO4·H2O | 187.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6106-04-03
Summenformel C5H8NNaO4·H2O
Molekulargewicht (g/mol) 187.13
MDL-Nummer MFCD00150138
InChI-Schlüssel GJBHGUUFMNITCI-QTNFYWBSSA-M
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L(+)-Glutamic acid monosodium salt monohydrate
Schmelzpunkt 232.0°C
Farbe Weiß
Chlorid 2000ppm max
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 0.99
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (100°C, 5 hrs)
Verpackung Kunststoff-Fass
Strukturformel NaO2CCH2CH2CH(NH2)CO2H·H2O
Spezifische Drehung + 25.00
Sulfat 500ppm max
Synonym monosodium glutamate, l-glutamic acid monosodium salt monohydrate, p.a, l-glutamic acid monosodium salt monohydrate nt, l-glutamic acid monosodium salt monohydrate, saj special grade, monosodium glutamate, united states pharmacopeia usp reference standard, l-glutamic acid, monosodium salt, low endotoxin, pharmagrade, manufactured under appropriate controls for use as a raw material in pharma or biopharmaceutical production., suitable for cell culture
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: sparingly soluble in alcohol
SMILES C(CC(=O)O)C(C(=O)O)N.O.[Na]
IUPAC-Name (2S)-2-aminopentanidsäure;Natrium;hydrat
Spezifischer Drehzustand + 25.00 (20.00°C c=10,2 N HCl)
Menge 10 kg
PubChem CID 87090819
Formelmasse 187.13
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver oder Kristalle