Learn More
L-Glutaminsäure Mononatriumsalz Monohydrat, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429743
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11429743 5000 g 5000 Gramm
11419743 250 g 250 Gramm
11409743 1000 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11429743 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12919.0I
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6106-04-3 | C5H10NNaO5 | 187.13 g/mol
L-Glutamic acid monosodium salt monohydrate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals. Also used to intensify flavors of foods.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-Glutaminsäure-Mononatriumsalz-Monohydrat ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika und Agrochemikalien. Wird auch verwendet, um Aromen von Lebensmitteln zu verstärken.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6106-04-3
Summenformel C5H10NNaO5
Molekulargewicht (g/mol) 187.13
MDL-Nummer MFCD00150138
InChI-Schlüssel GJBHGUUFMNITCI-QTNFYWBSSA-M
Synonym monosodium glutamate, l-glutamic acid monosodium salt monohydrate, p.a, l-glutamic acid monosodium salt monohydrate nt, l-glutamic acid monosodium salt monohydrate, saj special grade, monosodium glutamate, united states pharmacopeia usp reference standard, l-glutamic acid, monosodium salt, low endotoxin, pharmagrade, manufactured under appropriate controls for use as a raw material in pharma or biopharmaceutical production., suitable for cell culture
PubChem CID 87090819
IUPAC-Name (2S)-2-aminopentanidsäure;Natrium;hydrat
SMILES C(CC(=O)O)C(C(=O)O)N.O.[Na]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Glutamic acid monosodium salt monohydrate
Schmelzpunkt 228°C (decomposition)
Beilstein 4164348
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Menge 5000 g
Formelmasse 187.14 (169.12 Anhydrous)
Optische Drehung +22° (c=1 in 6N HCl)
Reinheit (%) ≥98%