Learn More
L-Glutaminsäure-Monosalz-Monohydrat, 98+ %, Pure, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10665682 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10665682 250 g Kunststoffpulverbehälter 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10665682 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. G/0513/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Schmelzpunkt 165°C
CAS 142-47-2
Farbe Weiß
Physikalische Form Fest
Menge 250 g
Summenformel C5H8NNaO4
MDL-Nummer MFCD00150138
Synonym natriumglutaminat, sodium glutamate, glutamate sodium, monosodioglutammato, sodium l-glutamate, glutammato monosodico, monosodium l-glutamate, sodium hydrogen glutamate, monosodium glutamate, glutamic acid, monosodium salt
InChI-Schlüssel LPUQAYUQRXPFSQ-UHFFFAOYNA-M
SMILES [Na+].NC(CCC(O)=O)C([O-])=O
IUPAC-Name (2S)-2-aminopentanidsäre; Natrium
Molekulargewicht (g/mol) 169.11
PubChem CID 86748263
Formelmasse 169.111g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.