Learn More
L-Glutaminsäure-Monokaliumsalz-Monohydrat, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11413457
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11413457 1000 g 1000 Gramm
11423457 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11413457 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17232.0B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    191.76 CHF
    154.65 CHF / 1000 Gramm
    Sparen 37.11 CHF
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6382-01-0 | C5H11KNO5 | 204.243 g/mol
L-Glutamic acid monopotassium salt monohydrate acts as a common excitatory neurotransmitter like the agonist at kainate, N-methyl-D-aspartate receptor (NMDA) and quisqualate receptors in central nervous system. It is also used in cell culture as a component of MEM non-essential amino acids solution..
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-Glutaminsäure-Monokaliumsalz-Monohydrat wirkt als gemeinsamer exzitatorischer Neurotransmitter wie der Agonist am Kainat, N-Methyl-D-Aspartat-Rezeptor (NMDA) und Quisqualat-Rezeptoren im Zentralnervensystem. Es wird auch in der Zellkultur als Bestandteil der MEM-Lösung für nicht-essentielle Aminosäuren verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6382-01-0
Summenformel C5H11KNO5
Molekulargewicht (g/mol) 204.243
MDL-Nummer MFCD00150343
InChI-Schlüssel VMWJTBYKMYBHOC-QTNFYWBSSA-N
Synonym l-glutamic acid hydrate potassium, l-glutamicacid,monopotassiumsalt,monohydrate
PubChem CID 87237506
IUPAC-Name (2S)-2-aminopentanidsäure; Natrium;hydrat
SMILES C(CC(=O)O)C(C(=O)O)N.O.[K]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Glutamic acid monopotassium salt monohydrate
Schmelzpunkt 115°C to 118°C
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Menge 1000 g
Formelmasse 203.25 (185.23 Anhydrous)
Reinheit (%) ≥97%