Learn More
L-Glutaminsäurehydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30393085
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30393085 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30393085 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG5970102.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Glutamic Acid HCl
CAS 138-15-8
Summenformel C5 H9 N O4 . Cl H
Menge 2.5 g
Synonym L-Glutamic acid, hydrochloride (1:1), Glutamic acid, hydrochloride, L- (7CI,8CI), L-Glutamic acid, hydrochloride (9CI), 2-Aminopentanedioic acid hydrochloride, Acidalin, Acidogen, Acidoride, Acidothyn, Acidulen, Acidulin, Aciglumin, Aclor, Acridogen, Acridoride, Antalka, Gastuloric, Glusatin, Glutamic acid hydrochloride, Glutamic acid monohydrochloride, Glutamidin, Glutan HCl, Glutan Hydrochloric, Glutan hydrochloride, Glutasin, Hydrionic, Hypochylin, L(+)-Glutamic acid hydrochloride, L-Glutamic acid monohydrochloride, Muriamic, NSC 9239, Pepsdol, Pepsidol
InChI-Formel InChI=1S/C5H9NO4.ClH/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);1H/t3-;/m0./s1
SMILES Cl.N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-2-Aminopentandisäurehydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 183.59
Formelmasse 183.0298