Learn More
L-Glutaminsäure, freie Säure, ≥99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11394239 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11394239 100 g -
11304249 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11394239 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210180080
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 142-47-2 | C5H8NNaO4 | 169.11 g/mol
Chemische Identifikatoren
CAS 142-47-2
Summenformel C5H8NNaO4
Molekulargewicht (g/mol) 169.11
MDL-Nummer MFCD00150138
InChI-Schlüssel LPUQAYUQRXPFSQ-UHFFFAOYNA-M
Synonym natriumglutaminat, sodium glutamate, glutamate sodium, monosodioglutammato, sodium l-glutamate, glutammato monosodico, monosodium l-glutamate, sodium hydrogen glutamate, monosodium glutamate, glutamic acid, monosodium salt
PubChem CID 86748263
IUPAC-Name Natrium 2-Amino-4-Carboxybutanoat
SMILES [Na+].NC(CCC(O)=O)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Glutamic acid Monosodium Salt
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich ≥ 99 %
Dichte 1,538 g/ml bei 20 °C
Menge 100 g
Formelmasse 187.13
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte Biochemie
Physikalische Form Pulver