Learn More
L-Glutaminsäure-Dimethyle-Ester-Hydrochlorid, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11995381 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11995381 10 g 10 Gramm
11925391 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11995381 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 441940100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 23150-65-4 | C7H13ClNO4 | 210.63 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23150-65-4
Summenformel C7H13ClNO4
Molekulargewicht (g/mol) 210.63
MDL-Nummer MFCD00038879
InChI-Schlüssel BPHCSYSXOKTCMA-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-glutamic acid dimethyl ester hydrochloride, h-glu ome-ome.hcl, dimethyl l-glutamate hydrochloride, s-dimethyl 2-aminopentanedioate hydrochloride, unii-185vc5x3pf, 1,5-dimethyl 2s-2-aminopentanedioate hydrochloride, h-glu ome-ome inverted exclamation mark currencyhcl, s-dimethyl 2-aminopentanedioate hcl, glutamic acid dimethyl ester hydrochloride, dimethyl glutamic acid hydrochloride
PubChem CID 12917568
IUPAC-Name Dimethyl (2S)-2-aminopentandioathydrochlorid
SMILES [Cl].COC(=O)CCC(N)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Glutamic acid dimethyl ester hydrochloride
Schmelzpunkt 91°C to 93°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Spezifische Drehung 26
Formelmasse 211.65
Reinheit (%) 99%
Güte Rein
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • L-Glutamic acid dimethyl ester hydrochloride