Learn More
L-Glutaminsäure-Diethyl-Ester-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15452262 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15452262 5 g 5 Gramm
15482262 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15452262 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 459260050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 1118-89-4
Summenformel C9H17NO4·HCl
Molekulargewicht (g/mol) 239.7
InChI-Schlüssel WSEQLMQNPBNMSL-FJXQXJEOSA-N
Synonym l-glutamic acid diethyl ester hydrochloride, diethyl l-glutamate hydrochloride, h-glu oet-oet.hcl, diethyl glutamate hydrochloride, h-glu oet-oet hcl, s-diethyl 2-aminopentanedioate hydrochloride, diethyl l-glutaminate hydrochloride, 1,5-diethyl 2s-2-aminopentanedioate hydrochloride, l-glutamic acid, diethyl ester, hydrochloride, diethyl 2s-2-aminopentanedioate hydrochloride
PubChem CID 73960
IUPAC-Name Diethyl (2S)-2-aminopentanedioathydrochlorid
SMILES CCOC(=O)CCC(C(=O)OCC)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Glutamic acid diethyl ester hydrochloride
Schmelzpunkt 108.0°C to 110.0°C
Infrarotspektrum Echt
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen (5% in water) Clear colorless
Formelmasse 239.7
Reinheit (%) 98%
RUO– Nur für Forschungszwecke