Learn More
L-Glutaminsäuredibenzylester Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15480369
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15480369 1 g 1 Gramm
15478396 250 mg 250 Milligramm
15490369 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15480369 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63598.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 4561-10-8 | C19H22ClNO4 | 363.84 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
L-Glutaminsäure-Dibenzylester-Hydrochlorid-Oxalat wird als Zwischenprodukt in der pharmazeutischen und chemischen Synthese verwendet. Wird auch in der Arzneimittelforschung verwendet.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4561-10-8
MDL-Nummer MFCD00035103
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Glutamic acid dibenzyl ester hydrochloride
Farbe Weiß
Summenformel C19H22ClNO4
Synonym s-dibenzyl 2-aminopentanedioate hydrochloride, h-glu obzl-obzl.hcl, l-glutamic acid dibenzyl ester hydrochloride, l-glutamic acid, bis phenylmethyl ester, hydrochloride, s-dibenzyl 2-aminopentanedioate hcl, dibenzyl l-glutaminate hydrochloride, glutamic acid, dibenzyl ester, hydrochloride, l, 1,5-dibenzyl 2s-2-aminopentanedioate hydrochloride, h-glu obzl-obzl.hci, h-glu obzl-obzl hcl
InChI-Schlüssel GRGJVECUQLAEDM-LMOVPXPDSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)CCC(C(=O)OCC2=CC=CC=C2)N.Cl
IUPAC-Name Dibenzyl (2S)-2-aminopentandioathydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 363.84
Menge 1 g
PubChem CID 199613
Formelmasse 363.84
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver