Learn More
L-Glutaminsäure-alpha-(7-amido-4-Methylcoumarin), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15446609
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
Artikelnummer. 15446609
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J64847.MF
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 98516-76-8 | C15H16N2O5 | 304.302 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Fluorogenes Substrat für die Aminopeptidase a, das bei der Spaltung eine blau fluoreszierende Lösung erzeugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Glutamic acid alpha-(7-amido-4-methylcoumarin)
CAS 98516-76-8
Farbe Weiß
Summenformel C15H16N2O5
MDL-Nummer MFCD00051217
Synonym l-glutamic acid alpha-7-amido-4-methylcoumarin, glu-nh-med, 4s-4-amino-5-4-methyl-2-oxochromen-7-yl amino-5-oxopentanoic acid, s-4-amino-5-4-methyl-2-oxo-2h-chromen-7-yl amino-5-oxopentanoic acid, 4s-4-amino-4-4-methyl-2-oxochromen-7-yl carbamoyl butanoic acid, ambotzhaa7670, 7-alpha-glutamyl-4-methylcoumarylamide, h-glu-amc, alpha-glutamyl-7-amino-4-methylcoumarylamide, n-4-methyl-2-oxo-2h-chromen-7-yl-l-, a-glutamine
InChI-Schlüssel USALUSONPMPEKY-NSHDSACASA-N
SMILES CC1=CC(=O)OC2=C1C=CC(=C2)NC(=O)C(CCC(=O)O)N
IUPAC-Name (4S)-4-amino-5-[(4-methyl-2-oxochromen-7-yl)amino]-5-oxopentansäure
Molekulargewicht (g/mol) 304.302
Menge 50 mg
PubChem CID 126959
Formelmasse 304.3
Physikalische Form Pulver