Learn More
L-Glutaminsäure-5-methylester, TRC
Artikelnummer. 30396295
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30396295 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30396295 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG59702010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Glutamic Acid 5-Methyl Ester
CAS 1499-55-4
Summenformel C6 H11 N O4
Menge 10 g
Synonym (S)-2-Aminopentanedioic Acid 5-Methyl Ester, 4(S)-Carboxy-4-aminobutanoic Acid Methyl Ester, 5-Methyl L-Glutamate, Glutamic Acid 5-Methyl Ester, L-Glutamic Acid gamma-Methyl Ester, NSC 12959, gamma-Methyl (S)-Glutamate, gamma-Methyl L-Glutamate, gamma-Methyl L-Glutamate
InChI-Formel InChI=1S/C6H11NO4/c1-11-5(8)3-2-4(7)6(9)10/h4H,2-3,7H2,1H3,(H,9,10)/t4-/m0/s1
SMILES COC(=O)CC[C@H](N)C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-2-amino-5-methoxy-5-oxopentansäure
Molekulargewicht (g/mol) 161.156
Formelmasse 161.069