Learn More
L-Glutaminsäure-5-benzylester, 99%
Artikelnummer. 11449727
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11449727 25 g 25 Gramm
11429727 1 g 1 Gramm
11439727 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449727 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22184.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1676-73-9 | C₁₂H₁₅NO₄ | 237,255 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1676-73-9
Summenformel C12H15NO4
Molekulargewicht (g/mol) 237.255
MDL-Nummer MFCD00002633
InChI-Schlüssel BGGHCRNCRWQABU-JTQLQIEISA-N
Synonym h-glu obzl-oh, gamma-benzyl l-glutamate, l-glutamic acid 5-benzyl ester, 5-benzyl l-glutamate, l-glutamic acid gamma-benzyl ester, s-2-amino-5-benzyloxy-5-oxopentanoic acid, 2s-2-amino-5-benzyloxy-5-oxopentanoic acid, glutamic acid, 5-benzyl ester, l, gama-benzyl l-glutamate, h-glu obzl-oh.hcl
PubChem CID 122337
IUPAC-Name (2S)-2-amino-5-oxo-5-phenylmethoxypentansäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)CCC(C(=O)O)N
Specifications
Chemischer Name oder Material L-Glutamic acid 5-benzyl ester
Schmelzpunkt 162°C to 165°C
Beilstein 1885646
Menge 25 g
Formelmasse 237.26
Optische Drehung +23° (c=1 in Acetic Acid)
Reinheit (%) 99%
RUO– Nur für Forschungszwecke