Learn More
L-Glutaminsäure-1-tert-Butylester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15442529
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
45120-30-7
C9H17NO4
203.238
MFCD00038562
QVAQMUAKTNUNLN-LURJTMIESA-N
h-glu-otbu, s-4-amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, 1-tert-butyl l-glutamate, l-glutamic acid 1-tert-butyl ester, 4s-4-amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, glu-otbu, h-gluotbu, ambotzhaa5210, pubchem17225, glutamic acid t-butyl ester
117505
(4S)-4-amino-5-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-5-oxopentansäure
CC(C)(C)OC(=O)C(CCC(=O)O)N
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
45120-30-7
C9H17NO4
203.238
MFCD00038562
QVAQMUAKTNUNLN-LURJTMIESA-N
h-glu-otbu, s-4-amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, 1-tert-butyl l-glutamate, l-glutamic acid 1-tert-butyl ester, 4s-4-amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, glu-otbu, h-gluotbu, ambotzhaa5210, pubchem17225, glutamic acid t-butyl ester
117505
(4S)-4-amino-5-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-5-oxopentansäure
CC(C)(C)OC(=O)C(CCC(=O)O)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material L-Glutamic acid 1-tert-butyl ester
Schmelzpunkt 139°C to 145°C
Farbe Weiß
Beilstein 2414793
Formelmasse 203.24
Reinheit (%) 97%
Menge 5 g
Physikalische Form Pulver