Learn More
L-Glutaminsäure-1-methylester, TRC
Artikelnummer. 30389709
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30389709 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30389709 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG5970151G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Glutamic Acid 1-Methyl Ester
CAS 6384-08-3
Summenformel C6H11NO4
Menge 1 g
Synonym Glutamic Acid Methyl Ester, Glutamic Acid 1-Methyl Ester, Glutamic Acid α-Methyl Ester, L-Glutamic Acid Methyl Ester, L-Glutamic Acid α-Methyl Ester, Methyl (S)-2-Amino-4-carboxybutanoate, Methyl L-Glutamate, α-Methyl L-Glutamate
InChI-Formel InChI=1S/C6H11NO4/c1-11-6(10)4(7)2-3-5(8)9/h4H,2-3,7H2,1H3,(H,8,9)/t4-/m0/s1
SMILES N[C@H](C(OC)=O)CCC(O)=O
IUPAC-Name (S)-4-Amino-5-methoxy-5-oxopentansäure
Molekulargewicht (g/mol) 161.16
Formelmasse 161.07