Learn More
L-Glucose, TRC
Artikelnummer. 30407509
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30407509 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30407509 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG596505250MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Glucose
CAS 921-60-8
Summenformel C6 H12 O6
Menge 250 mg
Synonym L-Glucose, FM 602, L(-)-Glucose, Levoglucose, l-Glucose
InChI-Formel InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6+/m1/s1
SMILES OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C=O
IUPAC-Name (2S,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
Molekulargewicht (g/mol) 180.156
Formelmasse 180.063