Learn More
L-Glucose, TRC
Artikelnummer. 30392009
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30392009 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30392009 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG5965052.5G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Glucose
CAS 921-60-8
Summenformel C6 H12 O6
Menge 2.5 g
Synonym L-Glucose, FM 602, L(-)-Glucose, Levoglucose, l-Glucose
InChI-Formel InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6+/m1/s1
SMILES OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C=O
IUPAC-Name (2S,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
Molekulargewicht (g/mol) 180.156
Formelmasse 180.063