Learn More
L-Fucose, TRC
Artikelnummer. 30136055
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
1 g
2.5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Milligramm
2.50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30136055 1 g 1 Gramm
30137261 2.5 g 2.50 Gramm
17987894 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136055 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF8361001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2438-80-4
Summenformel C6 H12 O5
Molekulargewicht (g/mol) 164.16
Synonym L-Galactose, 6-deoxy-, Fucose, L- (8CI), 6-Deoxy-L-galactose, (-)-Fucose, 6-Desoxygalactose, Fucose, L-(-)-Fucose, L-Fucose, L-Galactomethylose, (2S,3R,4R,5S)-2,3,4,5-Tetrahydroxyhexanal
IUPAC-Name (2S,3R,4R,5S)-2,3,4,5-Tetrahydroxyhexanal
SMILES C[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Fucose
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H12O5/c1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-7/h2-6,8-11H,1H3/t3-,4+,5+,6-/m0/s1
Formelmasse 164.0685
Reinheit (%) >95%