Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L(-)-Fenchone |
| Namenshinweis | 98+% |
| Schmelzpunkt | 5°C |
| Farbe | Farblos bis hellgelb |
| Dichte | 0.9400g/mL |
| Siedepunkt | 192°C to 194°C |
| Flammpunkt | 52°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 98% min. (GC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- L(-)-Fenchone
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.