Learn More
L-Menthon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-133338
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
7787-20-4
C10H16O
152.24
MFCD00151104
LHXDLQBQYFFVNW-GMSGAONNSA-N
l-fenchone, 1r-fenchone, 1r,4r-2,2,4-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-3-one, 2r,5r-2,6,6-trimethyl-2,5-methanocyclohexane-1-one
3034206
(1R,4R)-2,2,4-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-3-on
CC1(C2CCC(C2)(C1=O)C)C
7787-20-4
C10H16O
152.24
MFCD00151104
LHXDLQBQYFFVNW-GMSGAONNSA-N
l-fenchone, 1r-fenchone, 1r,4r-2,2,4-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-3-one, 2r,5r-2,6,6-trimethyl-2,5-methanocyclohexane-1-one
3034206
(1R,4R)-2,2,4-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-3-on
CC1(C2CCC(C2)(C1=O)C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material L(-)-Fenchone
Namenshinweis 98+%
Schmelzpunkt 5°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9400g/mL
Siedepunkt 192°C to 194°C
Flammpunkt 52°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4610 to 1.463
Menge 50 g
Fieser 08,228
Relative Dichte 0.94
Spezifischer Drehzustand −50.50° (24°C neat)
Spezifische Drehung -50.5
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether
Formelmasse 152.24
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L(-)-Fenchone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.