missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

L-(+)-Ergothioneine, TRC

Artikelnummer. 30004412
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30004412 25 mg 25 Milligramm
17959644 5 mg 5 Milligramm
17987624 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30004412 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE60000025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 497-30-3
Summenformel C9 H15 N3 O2 S
Molekulargewicht (g/mol) 229.3
Synonym 1H-Imidazole-4-ethanaminium, α-carboxy-2,3-dihydro-N,N,N-trimethyl-2-thioxo-, inner salt, (αS)-, 1H-Imidazole-4-ethanaminium, α-carboxy-2,3-dihydro-N,N,N-trimethyl-2-thioxo-, hydroxide, inner salt, (S)-, Ammonium, [1-carboxy-2-(2-mercaptoimidazol-4-yl)ethyl]trimethyl-, hydroxide, inner salt, L-(+)- (8CI), (2S)-3-(2-Sulfanyl-1H-imidazol-4-yl)-2-(trimethylazaniumyl)propanoate, (S)-5-(2-Carboxy-2-(trimethylammonio)ethyl)-1H-imidazole-2-thiolate, 1H-Imidazole-4-ethanaminium, α-carboxy-2,3-dihydro-N,N,N-trimethyl-2-thioxo-, inner salt, (S)-, 2-Mercapto-N,N-dimethylhistidine methyl ester betaine, 2-Mercaptohistidine betaine, 2-Mercaptohistidine trimethylbetaine, Ergothioneine, Ergothionine, Histidine, 2-mercapto-, trimethylbetaine, Histidine, 2-mercapto-N,N-dimethyl-, betaine, L-Ergothioneine, NSC 7175, Phytothioneine, Sympectothion, Thiasine, Thioneine, Thiotane, thiotaine, L-(+)-Ergothioneine
IUPAC-Name (2S)-3-(2-Sulfanyliden-1,3-Dihydroimidazol-4-yl)-2-(Trimethylazaniumyl)propanoat
SMILES C[N+](C)(C)[C@@H](CC1=CNC(=S)N1)C(=O)[O-]

Specifications

Chemischer Name oder Material L-(+)-Ergothioneine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
InChI-Formel InChI=1S/C9H15N3O2S/c1-12(2,3)7(8(13)14)4-6-5-10-9(15)11-6/h5,7H,4H2,1-3H3,(H2-,10,11,13,14,15)/t7-/m0/s1
Menge 25 mg
Formelmasse 229.0885
Reinheit (%) >95%
Versandbedingung Room Temperature
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.