Learn More
L(-)-Adrenalin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10434253 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10434253 5 g Glasflasche 5 Gramm
10219883 1 g Glasflasche 1 Gramm
10740965 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10434253 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 204400050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 51-43-4 | C9H13NO3 | 183.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51-43-4
MDL-Nummer MFCD00002204
InChI-Schlüssel UCTWMZQNUQWSLP-VIFPVBQESA-N
Synonym epinephrine, l-adrenaline, adrenaline, l-epinephrine, adrenalin, levoepinephrine, epinefrina, --adrenaline, adnephrine, chelafrin
PubChem CID 5816
ChEBI CHEBI:28918
IUPAC-Name 4-[(1R)-1-Hydroxy-2-(methylamino)ethyl]benzol-1,2-diol
SMILES CNCC(C1=CC(=C(C=C1)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L(-)-Epinephrine
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 208.0°C to 211.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Verlust bei Trocknung 1% max. (18 hrs) (0.7 kPa, P2O5)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H13NO3
Strukturformel (HO)2C6H3CH(CH2NHCH3)OH
Menge 5 g
Beilstein 13, 830
Merck Index 15, 3674
Spezifischer Drehzustand − 51.50 (20.00°C c=4,1M HCl,dry sub)
Spezifische Drehung − 51.50
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: sparingly soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol, chloroform, ether and, acetone
Molekulargewicht (g/mol) 183.21
Formelmasse 183.21
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Feines Kristallpulver