missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

L-Dierucoyl Lecithin, TRC

Artikelnummer. 30376670
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30376670 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30376670 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD44194550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 51779-95-4
Summenformel C52H100NO8P
Molekulargewicht (g/mol) 898.33
Synonym (7R,22Z)-4-Hydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-7-[[(13Z)-1-oxo-13-docosen-1-yl]oxy]-3,5,9-trioxa-4-phosphahentriacont-22-en-1-aminium 4-Oxide Inner Salt, [R-(Z,Z)]-4-Hydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-7-[(1-oxo-13-docosenyl)oxy]-3,5,9-trioxa-4-phosphahentriacont-22-en-1-aminium Inner Salt 4-Oxide, (7R,22Z)- 4-Hydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-7-[[(13Z)-1-oxo-13-docosenyl]oxy]-3,5,9-trioxa-4-phosphahentriacont-22-en-1-aminium Inner Salt 4-Oxide, 1,2-Dierucoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1,2-Dierucoyl-sn-glycerol-3-phosphorylcholine, DEPC, Dierucoyl-L-alpha-glycerophosphorylcholine, Dierucoyllecithin
IUPAC-Name [(2R)-2,3-bis[[(Z)-docos-13-enoyl]oxy]propyl] 2-(Trimethylazanium)ethylphosphat
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material L-Dierucoyl Lecithin
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C52H100NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-51(54)58-48-50(49-60-62(56,57)59-47-46-53(3,4)5)61-52(55)45-43-41-39-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-23,50H,6-19,24-49H2,1-5H3/b22-20-,23-21-/t50-/m1/s1
Formelmasse 897.7187
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.