Learn More
L-Cystin (weiße Kristalle oder kristallines Pulver), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10204683
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10204683 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10204683 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP377100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Diese Aminosäure eignet sich für den Einsatz in Gewebekultursystemen, die Zusatzstoffe erfordern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Cystine
Schmelzpunkt 260°C
Ammonium 0.02% max.
CAS 56-89-3
Arsen (As) 1ppm max.
Farbe Weiß
Schwermetalle (als Pb) 10ppm max.
Glührückstand 0.1% max.
Identifizierung Pass Test
Prozentgehaltsbereich 98.5 to 101.0 %
Verlust bei Trocknung 0.3% max.
Sonstige Aminosäuren Chromatographically not detectable
Summenformel C6H12N2O4S2
Verpackung Glasflasche
Spezifische Drehung -215 to -225° (+ or -)
Merck Index 15, 2779
Lösungszustand (%T) 98.0% min.
Synonym l-cystine, cystine, l-dicysteine, l-cystin, cystine acid, cysteine disulfide, oxidized l-cysteine, beta,beta'-dithiodialanine, h-cys-oh 2, l-cysteine disulfide
Alpha-Vektor Cystine
InChI-Schlüssel LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
SMILES C(C(C(=O)O)N)SSCC(C(=O)O)N
IUPAC-Name (2R)-2-amino-3[[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]disulfanyl]propansäure
Molekulargewicht (g/mol) 240.292
Menge 100 g
PubChem CID 67678
ChEBI CHEBI:16283
Formelmasse 240.29
Reinheit (%) 98.5 to 101.0%
Physikalische Form Pulver