Learn More
L-Cystin-Dihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30366216
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30366216 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30366216 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC997903250MG
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Cystine Dihydrochloride
CAS 30925-07-6
Summenformel C6H12N2O4S2 . 2(HCl)
Menge 250 mg
Synonym L-Cystine, hydrochloride (1:2) (ACI), L-Cystine, dihydrochloride (9CI), Cystine, dihydrochloride, L- (8CI), Cystine dihydrochloride, L-Cystine Dihydrochloride, (2R)-2-Amino-3-[[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]disulfanyl]propanoic acid dihydrochloride, 3,3'-Dithiobis[(2R)-2-aminopropanoic acid] dihydrochloride, (R,R)-Bis(β-amino-β-carboxyethyl) disulfide dihydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C6H12N2O4S2.2ClH/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12;;/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12);2*1H/t3-,4-;;/m0../s1
SMILES Cl.Cl.N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(=O)O)C(=O)O
IUPAC-Name (2R)-2-Amino-3-[[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]disulfanyl]propansäure;dihydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 313.22
Formelmasse 311.9772