Learn More
L-Cystin-Dihydrochlorid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11431952 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11431952 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11431952 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210557680
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Wird als Zellkulturzusatz verwendet. L-Cystin-Dihydrochlorid, MP Biomedicals ist ein natürliches proteinogenes Aminosäuresulfiddimer von L-Cystein. Es wird auch verwendet, um spezifische Aminosäuretransportsysteme in Zellen wie dem System zu charakterisieren und zu identifizieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 30925-07-6
Schmelzpunkt 228°C to 232°C (decomposition)
Summenformel C6H14Cl2N2O4S2
Menge 100 g
Synonym l-cystine dihydrochloride, l---cystine dihydrochloride, cystine, dihydrochloride, h-cys-oh 2.2hcl, c6h12n2o4s2.2hcl, h-cys-oh 2 . 2hcl, l-cystine dihydrochloride tlc, l-cystine dihydrochloride, cell culture reagent, 2r-2-amino-3-2r-2-amino-2-carboxyethyl disulfanyl propanoic acid dihydrochloride, l-cystine dihydrochloride, from non-animal source, bioreagent, suitable for cell culture dry basis
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
InChI-Schlüssel HHGZUQPEIHGQST-RGVONZFCSA-N
SMILES C(C(C(=O)O)N)SSCC(C(=O)O)N.Cl.Cl
IUPAC-Name (2R)-2-Amino-3-[[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]disulfanyl]propansäure;dihydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 313.208
PubChem CID 21121987
Formelmasse 313.2
Physikalische Form Powder