Learn More
Melford L-Cystin-Dihydrochlorid
Beschreibung
Das Produkt wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden versandt. Nur für Forschungszwecke oder die Weiterverarbeitung, nicht für Lebensmittel oder Arzneimittel.
- CAS-Nummer: 30925-07-6
- Summenformel:C₆H₁₂N₂O₄S₂2HCl
- Molekulargewicht: 313,2
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-Cystine, Dihydrochloride |
| CAS | 30925-07-6 |
| Summenformel | C6H12N2O4S2 - 2 HCl |
| Menge | 5 kg |